Stampa…
Cloroformio 99.8% stabilizzato per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: stabilizzato con etanolo
404635000 404630025
ACRO404635000EA 53.8 EUR
ACRO404635000 ACRO404630025
Cloroformio 99.8% stabilizzato per spettroscopia
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119,38 g/mol
Punto di ebollizione: 61 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=f2ae16b86681dc2a110c4f2de69171a13d746966&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 %