Stampa…
Cloroformio 99.9% stabilizzato, ECD tested for residue analysis, per analisi dei pesticidi residue 0.0005%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: stabilizzato con amilene
326670010 326670025 326670100
ACRO326670010EA 64.9 EUR
ACRO326670010 ACRO326670025 ACRO326670100
Cloroformio 99.9% stabilizzato, ECD tested for residue analysis, per analisi dei pesticidi residue 0.0005%
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119.38 g/mol
Punto di ebollizione: 61 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1.48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %