Stampa…
Tetraclorometano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Carbonio tetracloruro, Tetracloruro di carbonio
M-Clarity™ quality level = MQ200
02671-1ML 02671-5ML
02671-1MLEA 38 EUR
02671-1ML 02671-5ML
Tetraclorometano, Supelco®
Tetraclorometano
Formula: CCl₄
Peso molecolare: 153.82 g/mol
Punto di ebollizione: 76,7
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 1.5942 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 56-23-5
EINECS: 200-262-8
UN: 1846
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654d70170d29640489b9598785b57872e92c1df0&vid=06606ed5637724de149a11cdb03c11ef06aa115e&prid=web&clid=SAPDAM