Stampa…
Perchloroethane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 206 EUR
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perchloroethane 99%
Perchloroethane
Formula: C₂Cl₆
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 184…190 °C
Densità: 2,091 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000799
CAS Number: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04698
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %