Diclorometano, anidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.8% stabilizzato
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con 2-metil-2-butene 20 ppm
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Bottiglia (250 ml) con setto perforabile con sei fori riutilizzabili.
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
|
Titolo (su sostanza anidra) | Min. 99,8 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo di evaporazione | Max. 5 ppm |
Acqua | Max. 10 ppm |