Stampa…
Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con etanolo 0,1 %
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83623.320EA 147 EUR
83623.320 83623.290
Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,3300 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (GC) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 10 ppm
Acqua Max. 0,05 %
Assorbanza (240 nm) Max. 0,3
Assorbanza (245 nm) Max. 0,1
Assorbanza (260 nm) Max. 0,01
Trasmittanza (240 nm) Min. 50 %
Trasmittanza (245 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (260 nm) Min. 98 %