Stampa…
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con etanolo 0,15 %
25629.295EA 94 EUR
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %