Stampa…
Diclorometano stabilizzato Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Cloruro di metilene, Metilene cloruro
Stabilization: stabilizzato con etanolo 0,1 %
23365.290EA 53.1 EUR
23365.290 23365.461 23365.552
Diclorometano stabilizzato Ph. Eur.
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colourless liquid
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Acidity Passes test
Relative density 1.320 - 1.332
Refractive index (20°C) 1.423 - 1.425
Ethanol (V/V) Max. 2 %
2-Methyl-2-butene (V/V) Max. 300 ppm
Total of other impurities (V/V) Max. 0.1 %
Impurity A (V/V) Max. 10 ppm
Impurity B (V/V) Max. 50 ppm
Free chlorine Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Residue on evaporation Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %
As (Arsenic) max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) max. 0,1 ppm
Co (Cobalt) max. 0,1 ppm
Altri solventi residui Unlikely by manuf,process