Stampa…
Diclorometano, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07020.2500 1.07020.4000
1.07020.2500EA 113 EUR
1.07020.2500 1.07020.4000
Diclorometano, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 84.93 g/mol
Boiling Point 40 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 475 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.42
Explosion Limit 13 - 22 %(V)
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 605 °C DIN 51794
Evaporation Number 1.9