Stampa…
Diclorometano stabilizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con 2-metil-2-butene 50 ppm
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
1.06049.2500EA 209 EUR
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
Diclorometano stabilizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM