Diclorometano ≥99.8% (by GC) stabilizzato, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con amilene ~25 mg/L
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39…41 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: –97 °C Densità: 1,32…1.33 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Contains | ~25 mg/L amylene as stabilizer |
Vapor Pressure | 6.83 psi ( 20 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.424 (lit.) |
Explosion Limit | 22 % |
Vapor Density | 2.9 (vs air) |