Stampa…
Diclorometano, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Synonyms: Cloruro di metilene, Metilene cloruro
9316.2500GLEA 142.42 EUR
9316.2500GL 9316.4000GL
Diclorometano, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Peso molecolare: 84,93 g/mol
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=87029a834dc4b7917dfc3c6b862451fbfe0721dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (by GC) min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0001
Water (by KF, coulometric) max. 30 ppm