Stampa…
Diclorometano 99.6% stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con amilene
406920010 406925000 406920025 406920250
ACRO406920010EA 46.3 EUR
ACRO406920010 ACRO406925000 ACRO406920025 ACRO406920250
Diclorometano 99.6% stabilizzato ACS
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39…40 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,325 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g