Stampa…
Diclorometano 99+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cloruro di metilene, Metilene cloruro
Stabilization: stabilizzato con amilene
383780010 383780025 383780250
ACRO383780010EA 41.9 EUR
ACRO383780010 ACRO383780025 ACRO383780250
Diclorometano 99+% stabilizzato, extra puro
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39…40 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,325 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.05 %