Diclorometano 99.9% stabilizzato per sintesi peptidica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con amilene
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39…40 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –97 °C Densità: 1,325 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.9 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 0.003 to 0.006 % (Amylene) |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Free amine | ≤0.001 % |