Stampa…
Diclorometano, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
348460010 348460025 348461000 348465000
348460010.EA 85.3 EUR
348460010. 348460025. 348461000. 348465000.
Diclorometano, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39…40 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,325 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene