Stampa…
Diclorometano 99.9% stabilizzato for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con amilene
326760010 326760025 326760100
ACRO326760010EA 76 EUR
ACRO326760010 ACRO326760025 ACRO326760100
Diclorometano 99.9% stabilizzato for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39…40 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,325 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
UV at 260 nm A: ≤0.009
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer 0.003 to 0.006 w/w % Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %