Stampa…
2-Cloropropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02809.0100 8.02809.1000 8.02809.2500 8.02809.9174
8.02809.0100EA 43.8 EUR
8.02809.0100 8.02809.1000 8.02809.2500 8.02809.9174
2-Cloropropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Cloropropano
Formula: C₃H₇Cl
Peso molecolare: 78,54 g/mol
Punto di ebollizione: 35,74 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000867
CAS Number: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231
Visualizza i codici
Solubility 3.1 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 580 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 10.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C