Stampa…
2-Clorobutano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20281.0100 8.20281.1000
8.20281.0100EA 35.1 EUR
8.20281.0100 8.20281.1000
2-Clorobutano per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Clorobutano
Formula: C₄H₉Cl
Punto di ebollizione: 68 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –132 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000871
CAS Number: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560
Visualizza i codici
Solubility 1.0 g/l (25 °C)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 92.56 g/mol
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 8.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 460 °C