2-Clorobutano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 78-86-4
Molecular Formula: CH3CHClCH2CH3
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.873
Refractive Index: 1.3970
Odour: Sweet
Melting Point: -141 to -140°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1718770
Merck Reference: 14,1561
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000871
Formula:
C₄H₉Cl Peso molecolare: 92,57 g/mol Punto di ebollizione: 67…69 °C Punto di fusione: –141 to –140 °C Densità: 0,873 Flash Pt: –15 °C (5 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000871 CAS Number: 78-86-4 EINECS: 201-151-7 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,1561 |