Stampa…
2-Clorobutano 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
108830010 108832500
ACRO108830010EA 89.4 EUR
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Clorobutano 99+%
2-Clorobutano
Formula: C₄H₉Cl
Peso molecolare: 92,57 g/mol
Punto di ebollizione: 68 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000871
CAS Number: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %