1-Chlorooctane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-85-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7Cl
Formula Weight: 148.68
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4298
Melting Point: -58°
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1697464
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001022
Formula:
C₈H₁₇Cl Punto di ebollizione: 182…183 °C Punto di fusione: –58 °C Densità: 0,873 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001022 CAS Number: 111-85-3 EINECS: 203-915-5 UN: 3082 ADR: 9,III |