Stampa…
1-Chlorooctadecane ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24900.14 B24900.22 B24900.36
B24900.14EA 25 EUR
B24900.14 B24900.22 B24900.36
1-Chlorooctadecane ≥94%
1-Chlorooctadecane
Purity: 94% CAS No.: 3386-33-2 Molecular Formula: C18H37Cl Formula Weight: 288.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 20-23° Boiling Point: 157-158°/1.5mm MDL No.: MFCD00000960
Formula: C₁₈H₃₇Cl
Punto di ebollizione: 157…158 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 20…23 °C
Densità: 0,849
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000960
CAS Number: 3386-33-2
EINECS: 222-207-7