Stampa…
1-Chlorohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
8.18497.0005EA 21.4 EUR
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
1-Chlorohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Formula: C₆H₁₃Cl
Punto di ebollizione: ∼135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001018
CAS Number: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02163
Visualizza i codici
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 120.62 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (55 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4194 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 9.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C