1-Chlorohexadecane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 4860-03-1
Molecular Formula: C16H33Cl
Formula Weight: 260.89
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4490
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 322°
Beilstein Reference: 1748498
MDL No.: MFCD00000959
Formula:
C₁₆H₃₃Cl Punto di ebollizione: 322 °C Punto di fusione: 8…10 °C Densità: 0,865 Flash Pt: 136 °C (276 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000959 CAS Number: 4860-03-1 EINECS: 225-461-7 |