Stampa…
1-Chlorodecane 97-99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
108982500 108980010
ACRO108982500EA 110 EUR
ACRO108982500 ACRO108980010
1-Chlorodecane 97-99%
1-Chlorodecane
Formula: C₁₀H₂₁Cl
Punto di ebollizione: 223 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000956
CAS Number: 1002-69-3
EINECS: 213-691-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4362 to 1.4382 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g