1-Clorobutano ≥99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
n-Butyl Chloride
Purity: 99.5+%
CAS No.: 109-69-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -12°(10°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.886
Refractive Index: 1.4024
Odour: Pungent
Melting Point: -123°
Boiling Point: 77-78°
Beilstein Reference: 1730909
Merck Reference: 14,1560
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00001009
Formula:
CH₃(CH₂)₃Cl Peso molecolare: 92.57 g/mol Punto di ebollizione: 77…78 °C Punto di fusione: –123 °C Densità: 0.886 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001009 CAS Number: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 14,1560 |