1,5-Dichloropentane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Formula:
ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Punto di ebollizione: 182 °C Punto di fusione: –72 °C Densità: 1,103 Flash Pt: 26 °C (78 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001017 CAS Number: 628-76-2 EINECS: 211-053-6 UN: 1152 ADR: 3,III |