1,4-Dichlorobutane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03227.0250
8.03227.1000
8.03227.0250EA
47.2
EUR
8.03227.0250
8.03227.1000
1,4-Dichlorobutane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobutane
Formula:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Peso molecolare: 127.01 g/mol Punto di ebollizione: 153.9 Punto di fusione: –38 °C Densità: 1.1457 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001011 CAS Number: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3 III |
Solubility | 2.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -38 °C |
Molar Mass | 127.01 g/mol |
Boiling Point | 155 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 53 °C |
Refractive Index | 1.4545 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 8.9 %(V) |
Density | 1.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.3 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |