1,4-Dichlorobutane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 110-56-5
Molecular Formula: Cl(CH2)4Cl
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Aromatic
Melting Point: -38°
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 635673
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001011
Formula:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Peso molecolare: 127.01 g/mol Punto di ebollizione: 155 °C Punto di fusione: –38 °C Densità: 1.139 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001011 CAS Number: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3 III |