Stampa…
1,4-Dichlorobutane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 32.4 EUR
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorobutane 99%
1,4-Dichlorobutane
Formula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Peso molecolare: 127,01 g/mol
Punto di ebollizione: 161…163 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001011
CAS Number: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %