1,3-Dicloropropano ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
36685.14
36685.22
36685.14EA
88.2
EUR
36685.14
36685.22
1,3-Dicloropropano ≥95%
1,3-Dicloropropano
Formula:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Punto di ebollizione: 120 °C Punto di fusione: –99,5 °C Densità: 1,190 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000999 CAS Number: 142-28-9 EINECS: 205-531-3 UN: 1993 ADR: 3,II |