1,3-Dicloropropano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
113680500
113682500
ACRO113680500EA
106
EUR
ACRO113680500
ACRO113682500
1,3-Dicloropropano 99%
1,3-Dicloropropano
Formula:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Punto di ebollizione: 120…122 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –99 °C Densità: 1,19 g/cm³ Flash Pt: 20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000999 CAS Number: 142-28-9 EINECS: 205-531-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |