Stampa…
1,2-Dicloropropano
Fornitore: Merck
Pericolo
8.03508.9050 8.03508.9065
8.03508.9050EA 0 EUR
8.03508.9050 8.03508.9065
1,2-Dicloropropano
1,2-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Punto di ebollizione: 96 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000868
CAS Number: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039