Stampa…
1,2-Dicloropropano 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propylene dichloride
113670050 113670500 113670010 113672500
ACRO113670050EA 18.2 EUR
ACRO113670050 ACRO113670500 ACRO113670010 ACRO113672500
1,2-Dicloropropano 98%, puro
1,2-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Peso molecolare: 112,99 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1,156 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000868
CAS Number: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)