Stampa…
1,2-Dicloroetano 99+% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: sim-Etano dicloro, Etilene dicloruro
32462.K2 32462.K7
32462.K2EA 89.3 EUR
32462.K2 32462.K7
1,2-Dicloroetano 99+% per spettrofotometria
1,2-Dicloroetano
Purity: 99+% CAS No.: 107-06-2 Molecular Formula: ClCH2CH2Cl Formula Weight: 98.96 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 1.256 Refractive Index: 1.4448 Melting Point: -35° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 605264 Merck Reference: 14,3797 UN No.: 1184 MDL No.: MFCD00000963
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Peso molecolare: 98,96 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,256
Flash Pt: 15 °C (59 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000963
CAS Number: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=296df33df7a14061ab03eefcbd7b2f4b34e12520&prid=web&clid=SAPDAM