1,2-Dicloroetano ≥99% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
sim-Etano dicloro, Etilene dicloruro
Purity: 99% min
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formula:
ClH₂CCH₂Cl Peso molecolare: 98,96 g/mol Punto di ebollizione: 83 °C Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,256 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS Number: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 14,3797 |