Stampa…
1,2-Dicloroetano 99+% ACS per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: sim-Etano dicloro, Etilene dicloruro
406835000 406830025
ACRO406835000EA 51.9 EUR
ACRO406835000 ACRO406830025
1,2-Dicloroetano 99+% ACS per spettroscopia
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Peso molecolare: 98,96 g/mol
Punto di ebollizione: 81…85 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000963
CAS Number: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=296df33df7a14061ab03eefcbd7b2f4b34e12520&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g