1,2-Dicloroetano 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
ClH₂CCH₂Cl Punto di ebollizione: 81…85 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,25 g/cm³ Flash Pt: 13 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS Number: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 13,03831 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |