Stampa…
1,2-Dicloroetano, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
326841000 326840010 326840025
326841000.EA 76.7 EUR
326841000. 326840010. 326840025.
1,2-Dicloroetano, extra dry 99.8%, AcroSeal®
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Punto di ebollizione: 81…85 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000963
CAS Number: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.002 %