1,2-Dichlorobutane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 616-21-7
Molecular Formula: C4H8Cl2
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1731376
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013676
Formula:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 124 °C Densità: 1,112 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013676 CAS Number: 616-21-7 EINECS: 210-469-5 UN: 1993 ADR: 3,III |