1,2,3-Tricloropropano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L04312.30
L04312.0B
L04312.30EA
28.8
EUR
L04312.30
L04312.0B
1,2,3-Tricloropropano ≥98%
1,2,3-Tricloropropano
Purity: 98+%
CAS No.: 96-18-4
Molecular Formula: C3H5Cl3
Formula Weight: 147.43
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4822
Melting Point: -14°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1732068
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000946
Formula:
ClH₂CCHClCH₂Cl Peso molecolare: 147,43 g/mol Punto di ebollizione: 156…158 °C Punto di fusione: –14 °C Densità: 1,385 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000946 CAS Number: 96-18-4 EINECS: 202-486-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |