Stampa…
1,1,2-Tricloroetano 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 256 EUR
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Tricloroetano 98%
1,1,2-Tricloroetano
Formula: Cl₂HCCH₂Cl
Peso molecolare: 133,4 g/mol
Punto di ebollizione: 110…115 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 1,43 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000852
CAS Number: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09767
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %