Stampa…
1,1,2,2-Tetracloro etano 98.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
147940250 147941000 147940010 147940025
ACRO147940250EA 21.9 EUR
ACRO147940250 ACRO147941000 ACRO147940010 ACRO147940025
1,1,2,2-Tetracloro etano 98.5%
1,1,2,2-Tetracloro etano
Formula: Cl₂HCCHCl₂
Peso molecolare: 167,85 g/mol
Punto di ebollizione: 147 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 1,58 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000848
CAS Number: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=03de46def4fc4d7c1fd0873a75ba4a57be4029aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %