Stampa…
Phenyl acetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
148770050 148771000 148770010
ACRO148770050EA 20.4 EUR
ACRO148770050 ACRO148771000 ACRO148770010
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 196 °C (760 mmHg)
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008699
CAS Number: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 12,07421
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %