1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14924.0050
8.14924.0251
8.14924.0050EA
45.6
EUR
8.14924.0050
8.14924.0251
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₀O₈ Punto di ebollizione: 460 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002722 CAS Number: 1703-58-8 EINECS: 216-938-0 |
Solubility | 118 g/l (19 °C) |
Melting Point | 187 - 190 °C |
Molar Mass | 234.16 g/mol |