Stampa…
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A16612.22 A16612.36
A16612.22EA 57.5 EUR
A16612.22 A16612.36
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid ≥98%
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1703-58-8 Molecular Formula: C8H10O8 Formula Weight: 234.16 Melting Point: ca 190-195° dec. Beilstein Reference: 1729167
Formula: C₈H₁₀O₈
Peso molecolare: 234,16 g/mol
Punto di ebollizione: 460 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼190…195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002722
CAS Number: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0