1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
366761000
366765000
ACRO366761000EA
63
EUR
ACRO366761000
ACRO366765000
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid 99+%
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Formula:
C₈H₁₀O₈ Punto di ebollizione: 460 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 195…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002722 CAS Number: 1703-58-8 EINECS: 216-938-0 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 188 to 192 °C |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |