Stampa…
Acido citrico, anidro 99.5-100.5%, in polvere Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
20282.293EA 81.2 EUR
20282.293 20282.362 20282.464
Acido citrico, anidro 99.5-100.5%, in polvere Ph. Eur.
Acido citrico
Attenzione: Non adatto per uso parenterale
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 149…151 °C
Densità: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Polvere cristallina bianca
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 1.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process