Stampa…
Acido citrico, anidro ≥99.5% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
0529-1KGEA 165 EUR
0529-1KG 0529-3KG 0529-500G
Acido citrico, anidro ≥99.5% ACS
Acido citrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Peso molecolare: 192.13 g/mol
Punto di ebollizione: 310
Punto di fusione: 149…151 °C
Densità: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Carbonisable Substances (H₂SO₄) Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0003%
Lead ≤0.0002%
Oxalate Test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Residue on Ignition ≤0.02%
Sulphur Compounds (as SO₄) ≤0.002%